Learn More
4-hidroxipiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piperidin-4-ol |
| CAS | 5382-16-1 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 4-Piperidinol (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 4-Hydroxyhexahydropyridine, 4-Hydroxypiperidine, 4-Piperidinol, (±)-, NSC 62083 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7H,1-4H2 |
| SMILES | OC1CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | piperidin-4ol |
| Peso molecular (g/mol) | 101.147 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.084 |