Learn More
4-hidroxipiperidina-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxypiperidine-d9 |
| CAS | 1219799-39-9 |
| Fórmula molecular | C5H2D9NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxypiperidine-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9, 4-Piperidin-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9-ol (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7H,1-4H2/i1D2,2D2,3D,4D2,5D/hD |
| SMILES | OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N([2H])C([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | piperidina-1,2,2,3,3,4,5,5,6-d9-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 110.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.14 |