Learn More
4-hidroxipiperidina-3,3,4,5,5-d5-Nt-BOC, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-D5 |
| CAS | 1523606-18-9 |
| Fórmula molecular | C10 D5 H14 N O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1-Piperidine-3,3,4,5,5-d5-carboxylic acid, 4-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI), 1,1-Dimethylethyl 4-hydroxy-1-piperidine-3,3,4,5,5-d5-carboxylate (ACI), tert-Butyl 3,3,4,5,5-pentadeuterio-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-D5, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-4-hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-d5, 1-t-Boc-4-hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-d5, 4-Hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-d5-N-t-BOC |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h8,12 H,4-7H2,1-3H3/i4D2,5D2,8 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])CN(CC([2 H])([2 H])C1([2 H])O)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 3,3,4,5,5-pentadeuterio-4-hidroxipiperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 206.2936 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.1679 g/mol |
| Mostrar más |