Learn More
4-hidroxipiperidina-2,2,6,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxypiperidine-2,2,6,6-D4 |
| CAS | 1014695-51-2 |
| Fórmula molecular | C5 D4 H7 N O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 4-Piperidin-2,2,6,6-d4-ol (ACI), 2,2,6,6-Tetradeuteriopiperidin-4-ol, 4-Hydroxypiperidine-2,2,6,6-d4, 4-Hydroxypiperidine-2,2,6,6-D4, 4-Piperidinol-2,2,6,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7 H,1-4H2/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])CC(O)CC([2 H])([2 H])N1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,6,6-tetradeuteriopiperidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 105.1716 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105,1092 g/mol |
| Mostrar más |