Learn More
Ácido 4-hidroxiftálico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxyphthalic acid |
| CAS | 610-35-5 |
| Fórmula molecular | C8 H6 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,4-Dicarboxyphenol, AKOS 237-77, Rarechem AL BO 0808, 4-Hydroxy-1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-HPA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(O)cc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-hidroxiftálico |
| Peso molecular (g/mol) | 182.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0215 |