Learn More
Ácido 4-hidroxiftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11995091 25 g Frasco de vidrio 25 g
10761632 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11995091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412130250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Añadir a la cesta
CAS: 610-35-5 | C8H6O5 | 182.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-35-5
Fórmula molecular C8H6O5
Peso molecular (g/mol) 182.13
Clave InChI MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy
PubChem CID 11881
ChEBI CHEBI:27600
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxiftálico
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphthalic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 191.0°C to 194.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo