Learn More
Ácido 4-hidroxiftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487397 100 g 100 g
11467397 5 g 5 g
11477397 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15091.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 610-35-5 | C8H6O5 | 182.131 g/mol
4-Hydroxyphthalic acid is used as a precursor to prepare 3,5-dichloro-4-hydroxyphthalic acid using the reagent aqueous acetic acid and chlorine. Further, it is also used as a starting material in the manufacture of N-(4-carboxyphenyl)-4-acetoxyphthalimide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-hidroxiftálico se utiliza como precursor para preparar ácido 3,5-dicloro-4-hidroxiftálico utilizando ácido acético acuoso reactivo y cloro. Además, también se utiliza como material de partida en la fabricación de N-(4-carboxifenil)-4-acetoxiftalimida.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-35-5
Fórmula molecular C8H6O5
Peso molecular (g/mol) 182.131
Número MDL MFCD00013984
Clave InChI MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy
PubChem CID 11881
ChEBI CHEBI:27600
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxiftálico
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphthalic acid
Punto de fusión ∼190°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.13
Porcentaje de pureza 98%