Learn More
Ácido 4-hidroxiftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Hydroxyphthalic acid is used as a precursor to prepare 3,5-dichloro-4-hydroxyphthalic acid using the reagent aqueous acetic acid and chlorine. Further, it is also used as a starting material in the manufacture of N-(4-carboxyphenyl)-4-acetoxyphthalimide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 4-hidroxiftálico se utiliza como precursor para preparar ácido 3,5-dicloro-4-hidroxiftálico utilizando ácido acético acuoso reactivo y cloro. Además, también se utiliza como material de partida en la fabricación de N-(4-carboxifenil)-4-acetoxiftalimida.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxyphthalic acid |
| Punto de fusión | ∼190°C (decomposition) |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Slightly miscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.13 |
| Porcentaje de pureza | 98% |