Learn More
4-hidroxifenitoína (5-(4-hidroxifenil)-5-fenilhidantoína), LoGiCal
Código de producto. 30459301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459301 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459301 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0630.09
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin
CAS 2784-27-2
Nombres de analitos o componentes 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H12 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Hydantoin, 5-(p-hydroxyphenyl)-5-phenyl-, (p-Hydroxyphenyl)phenylhydantoin, (±)-5-(4-Hydroxyphenyl-5-phenylhydantoin, 4-Hydroxydiphenylhydantoin, 4-Hydroxyphenytoin, 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-(4'-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-(p-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-Phenyl-5-p-hydroxyphenylhydantoin, Hydroxydiphenylhydantoin, NSC 156081, dl-5-(p-Hydroxyphenyl-5-phenylhydantoin, p-Hydroxydiphenylhydantoin, p-Hydroxyphenytoin, 2,4-Imidazolidinedione, 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O3/c18-12-8-6-11(7-9-12)15(10-4-2-1-3-5-10)13(19)16-14(20)17-15/h1-9,18H,(H2,16,17,19,20)
Tipo de solución Neat
SMILES Oc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC 5-(4-hidroxifenil)-5-fenilimidazolidin-2,4-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 268.2674
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0848 g/mol