Learn More
Pentafluoruro de 4-hidroxifenilsulfuro, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10822071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10822071 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10822071 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00197DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenylsulfur pentafluoride
CAS 774-94-7
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H5F5OS
Número MDL MFCD03788516
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-pentafluorothio phenol, 4-pentafluorosulfanyl phenol, 4-hydroxyphenylsulfur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl phenol, 4-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl phenol, sulfur,pentafluoro 4-hydroxyphenyl-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluorosulfanylphenol, 4-pentafluorosulfur phenol, 4-pentafluorosulphanyl phenol, 4-pentafluorothio vi phenol
Clave InChI XHJLGVIUMCBMHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)fenol
Peso molecular (g/mol) 220.16
PubChem CID 2779203
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.16
Porcentaje de pureza 95%