Learn More
Ácido 4-hidroxifenilpiruvico, TRC
Código de producto. 17954185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17954185 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17954185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH949870100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenylpyruvic Acid
CAS 156-39-8
Fórmula molecular C9H8O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo (p-Hydroxyphenyl)pyruvic Acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic Acid; 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropionic Acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)pyruvic Acid; 3-(p-Hydroxyphenyl)-2-oxopropionic Acid, 3-(p-Hydroxyphenyl)pyruvic Acid; 4-Hydroxy-α-oxobenzenepropanoic Acid, HPPA, NSC 100738, NSC 666757; Testacid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C(=O)Cc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC Ácido 3-(4-hidroxifenil)-2-oxopropanoico
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0423