Learn More
Ácido 4-hidroxifenilarsónico, TRC
Código de producto. 30399728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399728 250 mg
30408346 500 mg
30397734 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH999980250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-14-6
Fórmula molecular C6H7O4As
Peso molecular (g/mol) 218.03
Nombre IUPAC (4-hidroxifenil)ácido arsónico
SMILES Oc1ccc(cc1)[As](=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenylarsonic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7AsO4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4,8H,(H2,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.956