Learn More
4-hidroxifenilacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxyphenylacetonitrile |
| CAS | 14191-95-8 |
| Fórmula molecular | C8 H7 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5H2 |
| SMILES | Oc1ccc(CC#N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-hidroxifenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 133.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0528 |