Learn More
4-Hidroxifenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444413 25 g 25 g
11424413 1 g 1 g
11434413 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444413 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10971.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14191-95-8 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14191-95-8
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00002383
Clave InChI AYKYOOPFBCOXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxybenzyl cyanide, 4-hydroxyphenylacetonitrile, 2-4-hydroxyphenyl acetonitrile, p-hydroxybenzyl cyanide, 4-hydroxyphenyl acetonitrile, p-hydroxyphenylacetonitrile, 4-hydroxybenzylcyanide, 4-hydroxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-hydroxy, acetonitrile, p-hydroxyphenyl
PubChem CID 26548
ChEBI CHEBI:16667
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)acetonitrilo
SMILES OC1=CC=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenylacetonitrile
Punto de fusión 66°C to 71°C
Punto de ebullición 329°C to 331°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1934470
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 97%