Learn More
4-hidroxifenilacetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxyphenylacetone |
| CAS | 770-39-8 |
| Fórmula molecular | C9H10O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Hydroxyphenyl)acetone, 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-propanone, 4-Acetonylphenol, 4-Hydroxybenzyl Methyl Ketone, 4-Hydroxyphenyl-2-propanone, 4-Hydroxyphenylacetone, p-Hydroxyphenyl-2-propanone, p-Hydroxyphenylacetone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)6-8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5,11H,6H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Cc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-hidroxifenil)propan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 150.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0681 |