Learn More
4-Hidroxifenilacetona, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11483178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483178 25 g 25 g
11473178 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18936.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 770-39-8
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00210439
Clave InChI VWMVAQHMFFZQGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxyphenylacetone, 1-4-hydroxyphenyl propan-2-one, 1-4-hydroxyphenyl acetone, p-hydroxyphenylacetone, 1-4-hydroxyphenyl-2-propanone, 2-propanone, 1-4-hydroxyphenyl, 4-hydroxyphenyl acetone, 4-hydroxyphenylpropanone, acmc-209p7o, 4-hydroxyphenylpropan-2-one
PubChem CID 7019274
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenil)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenylacetone
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza ≥98%