Learn More
Ácido 4-hidroxifenilacético, TRC
Código de producto. 30003885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003885 25 g 25 g
30003856 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94906025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-38-7
Fórmula molecular C8 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo 4-Hydroxyphenylacetic acid, Benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, Acetic acid, (p-hydroxyphenyl)- (8CI), 4-Hydroxybenzeneacetic acid, (4-Hydroxyphenyl)acetic acid, (p-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(4'-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-[4-(Hydroxy)phenyl]acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenol, 4'-Hydroxyphenylacetic acid, Hydroxyphenylacetic acid, NSC 25066, NSC 27460, p-Hydroxybenzeneacetic acid
Nombre IUPAC ácido 2-(4-hidroxifenil)acético
SMILES OC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenylacetic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473
Porcentaje de pureza >95%