Learn More
4-Hydroxyphenylacetic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16479166
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16479166 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16479166 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1902
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 4-hydroxyphenylacetic acid, a major microbiota-derived metabolite of polyphenols, is involved in the antioxidative action. 4-hydroxyphenylacetic acid induces expression of Nrf2.
4-hydroxyphenylacetic acid, a major microbiota-derived metabolite of polyphenols, is involved in the antioxidative action. 4-hydroxyphenylacetic acid induces expression of Nrf2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenylacetic acid
CAS 156-38-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (657.25 mM)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism