Learn More
Ácido 4-hidroxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497257 25 g 25 g
11407267 100 g 100 g
11417267 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15018.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 156-38-7 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
It is used as a reagent in the acylation of phenols and amines. It is also used for fluorometric determination of oxidative enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo en la acilación de fenoles y aminas. También se utiliza para la determinación fluorométrica de enzimas oxidativas.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-38-7
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00004347
Clave InChI XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxyphenyl acetic acid, p-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxyphenyl acetic acid, 4-hydroxyphenylacetate, 4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy, p-hydroxyphenyl acetic acid, parahydroxy phenylacetic acid, 4-carboxymethylphenol
PubChem CID 127
ChEBI CHEBI:18101
Nombre IUPAC ácido 2-(4-hidroxifenil)acético
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenylacetic acid
Punto de fusión 148°C to 150°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1448766
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxyphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxyphenylacetic acid