Learn More
4-hidroxifenilacetamida, TRC
Código de producto. 30390812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390812 50 g
30398500 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30390812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94904550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17194-82-0
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Sinónimo 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, Atenolol Imp. A (EP), Benzeneacetamide, 4-hydroxy-, Acetamide, 2-(p-hydroxyphenyl)- (7CI,8CI), 4-Hydroxybenzeneacetamide, (4-Hydroxyphenyl)acetamide, (p-Hydroxyphenyl)acetamide, 2-(p-Hydroxyphenyl)acetamide, NSC 187193, p-(Carbamoylmethyl)phenol
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)acetamida
SMILES NC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633