Learn More
4-Hidroxifenilacetamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482318 10 g 10 g
11492318 50 g 50 g
11402328 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15266.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17194-82-0 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17194-82-0
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00017145
Clave InChI YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxyphenylacetamide, 2-4-hydroxyphenyl acetamide, p-hydroxyphenylacetamide, 4-hydroxybenzeneacetamide, benzeneacetamide, 4-hydroxy, p-carbamoylmethyl phenol, p-hydroxyphenyl acetamide, 2-p-hydroxyphenyl acetamide, 4-hydroxyphenyl acetamide, unii-0hy0n4itn4
PubChem CID 86986
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)acetamida
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenylacetamide
Punto de fusión 173°C to 175°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2085984
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 99%