Learn More
4-Hidroxifenilacetamida, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10570522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10570522 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10570522 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 254270050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenylacetamide
Nombre de nota 99%
CAS 17194-82-0
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 176.0°C to 180.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9NO2
Número MDL MFCD00017145
Cantidad 5 g
Beilstein 10, III, 434
Sinónimo 4-hydroxyphenylacetamide, 2-4-hydroxyphenyl acetamide, p-hydroxyphenylacetamide, 4-hydroxybenzeneacetamide, benzeneacetamide, 4-hydroxy, p-carbamoylmethyl phenol, p-hydroxyphenyl acetamide, 2-p-hydroxyphenyl acetamide, 4-hydroxyphenyl acetamide, unii-0hy0n4itn4
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol
Clave InChI YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)N)O
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 151.16
PubChem CID 86986
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxyphenylacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.