Learn More
4-hidroxifenilacetaldehído, aproximadamente ~15 % p/v en acetato de etilo, TRC
Código de producto. 30390810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30390810 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30390810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94905050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenylacetaldehyde
CAS 7339-87-9
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C8 H8 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-Hydroxybenzeneacetaldehyde, (p-Hydroxyphenyl)acetaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,6,10H,5H2
SMILES Oc1ccc(CC=O)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)acetaldehído
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524
Porcentaje de pureza >95
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 15 %