Learn More
(4-hidroxifenil)glicina, TRC
Código de producto. 30408599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30408599 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30408599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9495051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Hydroxyphenyl)glycine
CAS 938-97-6
Fórmula molecular C8 H9 N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid, Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, Glycine, 2-(p-hydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), α-Amino-4-hydroxybenzeneacetic acid, (RS)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (±)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (±)-2-(p-Hydroxyphenyl)glycine, (±)-Amino(p-hydroxyphenyl)acetic acid, (±)-p-Hydroxyphenylglycine, (±)-α-Amino-4-hydroxybenzeneacetic acid, 2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, 2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)aceticacid, DL-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, DL-2-(p-Hydroxyphenyl)glycine, DL-4-Hydroxyphenylglycine, DL-p-Hydroxyphenylglycine, DL-α-Amino(4-hydroxyphenyl)acetic acid, NSC 30081, p-Hydroxyphenylglycine, α-(4-Hydroxyphenyl)glycine, α-(p-Hydroxyphenyl)glycine, α-Amino-4-hydroxyphenylacetic acid, α-Amino-p-hydroxyphenylacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)
SMILES NC(C(=O)O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-2-(4-hidroxifenil)acético
Peso molecular (g/mol) 167.162
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0582