Learn More
4'-Hidroxifenilo Carvedilo, TRC
Código de producto. 17930795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17930795 50 mg 50 miligramos
17942045 10 mg 10 miligramos
17921395 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17930795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94912050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142227-49-4
Fórmula molecular C24H26N2O5
Peso molecular (g/mol) 422.47
Sinónimo 4-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-methoxyphenol, 4-Hydroxycarvedilol, 4'-Hydroxyphenylcarvedilol, BM 140686, BM 14686, 4'-Hydroxyphenyl carvedilol
Nombre IUPAC 4-[2-[[3-(9H-carbazol-4-iloxi)-2-hidroxipropil]amino]etoxi]-3-metoxifenol
SMILES COc1cc(O)ccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxyphenyl Carvedilol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-23-13-16(27)9-10-21(23)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.1842
Porcentaje de pureza >95%