Learn More
4'-Hidroxifenil Carvedilol-d3, TRC
Código de producto. 30404082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404082 1 mg
30404288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30404082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9491211MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189675-28-2
Fórmula molecular C24 2H3 H23 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 425.49
Sinónimo 4-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-(trideuteriomethoxy)phenol, 4-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-(methoxy-d3)phenol, 4-Hydroxycarvedilol-d3 (methoxy-d3), 4'-Hydroxyphenylcarvedilol-D3 (methoxy-D3), 4'-Hydroxyphenyl carvedilol-d3
Nombre IUPAC 4-[2-[[3-(9H-carbazol-4-iloxi)-2-hidroxipropil]amino]etoxi]-3-(trideuteriometoxi)fenol
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(O)ccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxyphenylcarvedilol-d3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-23-13-16(27)9-10-21(23)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.203