Learn More
4-Benzoato de hidroxifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15555166 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15555166 5 g 5 g
15565166 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15555166 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455730050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2444-19-1 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2444-19-1
Fórmula molecular C13H10O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Número MDL MFCD00053304
Clave InChI JFAXJRJMFOACBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroquinone monobenzoate, p-hydroxyphenyl benzoate, unii-zcy7o225cp, 4-benzoyloxyphenol, 1,4-diphenol, 1-benzoate, benzoic acid 4-hydroxyphenyl ester, 4-hydroxyphenyl benzoate, zcy7o225cp, 4-hydroxyphenylbenzoate, 4-hydroxyphenylbenzoat
PubChem CID 75549
Nombre IUPAC benzoato (4-hidroxifenilo)
SMILES OC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenyl benzoate
Punto de fusión 164.0°C to 165.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 98%