Learn More
Ácido (4-hidroxifenil)-2-propiónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10155510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10155510 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10155510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 302680050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Hydroxyphenyl)-2-propionic acid
Nombre de nota 98%
CAS 938-96-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 131.6°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H10O3
Número MDL MFCD00128847
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionic acid, 4-hydroxyhydratropate, 4-hydroxyhydratropic acid, 4-hydroxyphenyl-2-propionic acid, 2-4'-hydroxyphenyl-propionic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionate, acmc-209ro0, 4-hydroxyphenyl propanoic acid, methyl 4-hydroxyphenylacetic acid
Clave InChI ZHMMPVANGNPCBW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-(4-hidroxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 166.18
PubChem CID 102526
ChEBI CHEBI:1868
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o trozos