Learn More
Ácido 4-hidroxifenoxiacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449773 100 g 100 g
11429773 5 g 5 g
11439773 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449773 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12940.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1878-84-8 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1878-84-8
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.148
Número MDL MFCD00014362
Clave InChI PKGWLCZTTHWKIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxyphenoxyacetic acid, 4-hydroxyphenoxy acetic acid, 2-4-hydroxyphenoxy acetic acid, 4-hydroxypheoxyacetate, acetic acid, 4-hydroxyphenoxy, 4-hydroxy-phenoxy-acetic acid, p-hydroxyphenoxyacetic acid, acetic acid, 2-4-hydroxyphenoxy, acetic acid, p-hydroxyphenoxy, 4-carboxymethoxy phenol
PubChem CID 15881
ChEBI CHEBI:1881
Nombre IUPAC ácido 2-(4-hidroxifenoxi)acético
SMILES C1=CC(=CC=C1O)OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenoxyacetic acid
Punto de fusión 153°C to 158°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1952779
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza ≥98%