Learn More
Alcohol 4-hidroxifenetílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686192 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10686192 25 g Frasco de vidrio 25 g
10114060 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10686192 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 182500250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 501-94-0 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-94-0
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00002902
Clave InChI YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
PubChem CID 10393
ChEBI CHEBI:1879
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)fenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenethyl alcohol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 89.0°C to 92.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CH2CH2OH
Cantidad 25 g
Beilstein 06, IV, 5936
Índice Merck 15, 10022
Información de solubilidad Solubility in water: 124g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,chloroform,,diethyl ether,petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxyphenethyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.