Learn More
4'-Hidroxioctanofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362557 1 g 1 g
11372557 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11662.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2589-73-3 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2589-73-3
Fórmula molecular C14H20O2
Peso molecular (g/mol) 220.31
Número MDL MFCD00082694
Clave InChI GPDYSJOGSNWMDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-octanoylphenol, 1-4-hydroxyphenyl octan-1-one, 4'-hydroxyoctanophenone, 1-octanone, 1-4-hydroxyphenyl, octanophenone, 4'-hydroxy, unii-e2e77z6duk, e2e77z6duk, 1-4-hydroxyphenyl-1-octanone
PubChem CID 75767
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenil)octan-1-ona
SMILES CCCCCCCC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxyoctanophenone
Punto de fusión 62°C to 65°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1954746
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza 99%