Learn More
4'-hidroxinonanofenona, TRC
Código de producto. 30400009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400009 1 g 1 g
30402495 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400009 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9487901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxynonanophenone
CAS 14392-69-9
Fórmula molecular C15 H22 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-nonanone, Pelargonyl-4-phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(17)13-9-11-14(16)12-10-13/h9-12,16H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenil)no-1-ona
Peso molecular (g/mol) 234.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.162