Learn More
4'-Hidroxinonanofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357655 25 g 25 g
11347655 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02293.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14392-69-9 | C15H22O2 | 234.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14392-69-9
Fórmula molecular C15H22O2
Peso molecular (g/mol) 234.34
Número MDL MFCD00020174
Clave InChI JZBXYOOARNRUME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-hydroxyphenyl-1-nonanone, 1-4-hydroxyphenyl nonan-1-one, p-hydroxynonanophenone, 4'-hydroxynonanophenone, pelargonyl-4-phenol, 1-nonanone,1-4-hydroxyphenyl, 1-nonanone, 1-4-hydroxyphenyl
PubChem CID 167093
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenil)no-1-ona
SMILES CCCCCCCCC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxynonanophenone
Punto de fusión 53°C to 57°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2103401
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Porcentaje de pureza 96%