Learn More
4-hidroximidazolam, Lipomed
Código de producto. 30463806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30463806 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30463806 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMMID522FB100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
4-hidroximidazolam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Midazolam
CAS 59468-85-8
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxy Midazolam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H13 Cl F N3 O
Sinónimo 4 H-Imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl- (9 CI, ACI), 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol (ACI), 4-Hydroxymidazolam
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cc1ncc2C(O)N=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12
Nombre IUPAC 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 341.77
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.0731 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.