Learn More
4-hidroximidazolam, Lipomed
Código de producto. 30463380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463380 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463380 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMMID522FB10
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
4-hidroximidazolam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Midazolam
CAS 59468-85-8
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxy Midazolam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H13 Cl F N3 O
Sinónimo 4 H-Imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl- (9 CI, ACI), 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol (ACI), 4-Hydroxymidazolam
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cc1ncc2C(O)N=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12
Nombre IUPAC 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 341.77
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.0731 g/mol