Learn More
4-hidroximidazolam, 1 mg/ml en acetonitrilo, Lipomed
Código de producto. 30458581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30458581 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458581 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMMID522FB1LA
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
4-hidroximidazolam, 1 mg/ml en acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Midazolam
CAS 59468-85-8
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxy Midazolam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H13 Cl F N3 O
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo 4 H-Imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl- (9 CI, ACI), 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol (ACI), 4-Hydroxymidazolam
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cc1ncc2C(O)N=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12
Nombre IUPAC 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 341.77
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.0731 g/mol