Learn More
Ácido 4-hidroximetilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11945081 1 g Frasco de vidrio 1 g
11955081 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 394340010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3006-96-0 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3006-96-0
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00017598
Clave InChI WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxythylbenzoic acid, unii-9z28l8sthd, hmba linker, 4-hydroxymethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxymethyl, p-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxymethyl benzoicacid, 9z28l8sthd
PubChem CID 76360
Nombre IUPAC ácido 4-(hidroximetil)benzoico
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxymethylbenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 182.0°C to 184.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal COOHC6H4CH2OH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Fibras gruesas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxymethylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.