Learn More
4-(Hidroximetil)tetrahidropirano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431849 1 g 1 g
15451849 250 mg 250 miligramos
15441849 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64568.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14774-37-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Used as a reagent in the identification and optimization of pteridinone Toll-like receptor 7 agonists, which can be used for the oral treatment of viral hepatitis. 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran is also a starting material for [1-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone which is a drug that acts as CB2 cannabinoid receptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como reactivo en la identificación y optimización de agonistas de receptor 7 tipo Toll de pteridinona, que pueden usarse para el tratamiento oral de la hepatitis viral. El 4-(hidroximetil)tetrahidropirano es también un material de partida para la [1-[(tetrahidro-2H-piran-4-il)metil]-1H-indol-3-il](2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanona, un medicamento que actúa como agonista del receptor cannabinoide CB2.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14774-37-9
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00457804
Clave InChI YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
PubChem CID 2773573
SMILES OCC1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Punto de ebullición 111°C to 115°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C (142°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 1 g
Beilstein 103069
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC oxan-4-ilmetanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%