Learn More
Ácid 4-(hidroximetil)piridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495697 25 g 25 g
15475697 1 g 1 g
15485697 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32921.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 923169-37-3 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 923169-37-3
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.137
Número MDL MFCD08447083
Clave InChI QMLYYPGJXCVEHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxymethyl picolinic acid, 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 22645434
Nombre IUPAC ácido 4-(hidroximetil)piridina-2-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C=C1CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 178°C to 185°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.15
Porcentaje de pureza 95%