Learn More
Ácido 4-(hidroximetil)fenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441810 5 g 5 g
11431810 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11441810 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27531.06
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 73401-74-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73401-74-8
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00065692
Clave InChI FWZBPBKAANKOJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxymethyl phenylacetic acid, 2-4-hydroxymethyl phenyl acetic acid, 4-hydroxymethyl phenyl acetic acid, 4-hydroxymethylphenylacetic acid, benzeneacetic acid,4-hydroxymethyl, benzeneacetic acid, 4-hydroxymethyl, ambotzrl-1037, pubchem19630, acmc-1bl5i
PubChem CID 3283498
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(hidroximetil)fenil]acético
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)CO
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 131°C to 134°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.