Learn More
Ácido 4-(hidroximetil)fenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431810 1 g 1 g
11441810 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431810 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27531.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73401-74-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73401-74-8
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00065692
Clave InChI FWZBPBKAANKOJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxymethyl phenylacetic acid, 2-4-hydroxymethyl phenyl acetic acid, 4-hydroxymethyl phenyl acetic acid, 4-hydroxymethylphenylacetic acid, benzeneacetic acid,4-hydroxymethyl, benzeneacetic acid, 4-hydroxymethyl, ambotzrl-1037, pubchem19630, acmc-1bl5i
PubChem CID 3283498
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(hidroximetil)fenil]acético
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 131°C to 134°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%