Learn More
4-Hidroximetil Pendimetatalina, TRC
Código de producto. 30405318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405318 250 mg -
30391658 25 mg 25 miligramos
30393727 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH594060250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56750-76-6
Fórmula molecular C13 H19 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 297.31
Sinónimo 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitrobenzenemethanol, 4-(Hydroxymethyl)pendimethalin, 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitrobenzyl alcohol, α4-Hydroxypendimethalin
Nombre IUPAC [2-metil-3,5-dinitro-4-(pentan-3-ilamino)fenil] metanol
SMILES CCC(CC)Nc1c(cc(CO)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pendimethalin-4-hydroxymethyl
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19N3O5/c1-4-10(5-2)14-12-11(15(18)19)6-9(7-17)8(3)13(12)16(20)21/h6,10,14,17H,4-5,7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1325