Learn More
Metanetiosulfonato de 4-(hidroximetil)bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Hydroxymethyl)benzyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 887406-47-5 |
| Fórmula molecular | C9 H12 O3 S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3S2/c1-14(11,12)13-7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5,10H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCc1ccc(CO)cc1 |
| Nombre IUPAC | [4-(metilsulfonilsulfanilmetil)fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 232.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0228 |