Learn More
Éster terc-butílico de ácido (4-hidroximetil-bencil)-carbámico, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10035692
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10035692 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10035692 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07285DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Hydroxymethyl-benzyl)-carbamic acid tert-butyl ester
CAS 123986-64-1
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H19NO3
Número MDL MFCD06411553
Cantidad 1g
Sinónimo tert-butyl 4-hydroxymethyl benzylcarbamate, 4-hydroxymethyl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-4-hydroxymethyl phenyl methyl carbamate, n-boc-4-aminomethyl benzyl alcohol, n-boc-4-hydroxymethyl benzylamine, tert-butyl 4-hydroxymethyl benzyl carbamate, 4-aminomethyl benzyl alcohol, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl benzyl alcohol, 4-n-tert-butoxycarbonyl aminomethyl-1-phenylmethanol
Clave InChI KUEPOWVQABAWRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)CO
Nombre IUPAC terc-butilo N-[4-(hidroximetil)fenil]metil]carbamato
Peso molecular (g/mol) 237.299
PubChem CID 2794813
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.3
Porcentaje de pureza 97%