Learn More
4-(Hidroximetil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15274378 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15274378 1 g 1 g
15284378 5 g 5 g
15294378 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15274378 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454650010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 874-89-5 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-89-5
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00870633
Clave InChI XAASLEJRGFPHEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxymethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl alcohol, p-cyanobenzyl alcohol, ccris 5116, benzonitrile, 4-hydroxymethyl, 4-cyanobenzenemethanol, 4-cyanophenyl methanol, 4-hydroxymethyl-benzonitrile, 4 hydroxymethyl-benzonitrile
PubChem CID 160549
Nombre IUPAC 4-(hidroximetil)benzonitrilo
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Punto de fusión 41.0°C to 42.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Hydroxymethyl)benzonitrile, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.