Learn More
Ácido 4-(hidroximetil)benzoico, TRC
Código de producto. 30401648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30401648 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30401648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8255405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-(hydroxymethyl)benzoic acid)
CAS 3006-96-0
Fórmula molecular C8 H8 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-(Hydroxymethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzyl alcohol, p-(Hydroxymethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzyl alcohol, α-Hydroxy-p-toluic acid, Eprosartan Related Compound E, Ecamsule Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C=C1)CO
Nombre IUPAC ácido 4-(hidroximetil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473