Learn More
Ácido 4-(hidroximetil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-(hydroxymethyl)benzoic acid) |
| CAS | 3006-96-0 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(Hydroxymethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzyl alcohol, p-(Hydroxymethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzyl alcohol, α-Hydroxy-p-toluic acid, Eprosartan Related Compound E, Ecamsule Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(C=C1)CO |
| Nombre IUPAC | ácido 4-(hidroximetil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 152.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0473 |