Learn More
Ácido 4-(hidroximetil)benzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499717 1 g 1 g
11409727 5 g 5 g
11419727 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22183.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3006-96-0 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3006-96-0
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00017598
Clave InChI WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxythylbenzoic acid, unii-9z28l8sthd, hmba linker, 4-hydroxymethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxymethyl, p-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxymethyl benzoicacid, 9z28l8sthd
PubChem CID 76360
Nombre IUPAC ácido 4-(hidroximetil)benzoico
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Punto de fusión 179°C to 183°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 2690023
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥98%