Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(hidroximetil)benzeneborónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428007 5 g 5 g
15418007 1 g 1 g
15419175 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51123.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 302348-51-2 | C13H19BO3 | 234.102 g/mol
4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 4-(hidroximetil)benzeneborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302348-51-2
Fórmula molecular C13H19BO3
Peso molecular (g/mol) 234.102
Número MDL MFCD09837617
Clave InChI GZZBZWITJNATOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 4-hydroxymethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 4-hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxymethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-4-hydroxymethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzenemethanol, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl alcohol, amtb135
PubChem CID 11402050
Nombre IUPAC [4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metanol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1