Learn More
Ácido 4-(hidroximetil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378196 25 g 25 g
11358196 1 g 1 g
11368196 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15194.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59016-93-2 | C7H9BO3 | 151.956 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59016-93-2
Fórmula molecular C7H9BO3
Peso molecular (g/mol) 151.956
Número MDL MFCD00792672
Clave InChI PZRPBPMLSSNFOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxymethyl phenylboronic acid, 4-hydroxymethyl benzeneboronic acid, 4-hydroxymethyl phenyl boronic acid, 4-hydroxymethylphenyl boronic acid, 4-hydroxymethylphenylboronic acid, 4-boronobenzyl alcohol, p-hydroxymethyl phenylboronic acid, 4-hydroxymethyl phenyl boranediol
PubChem CID 2734706
Nombre IUPAC ácido [4-(hidroximetil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CO)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión ∼280°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2831413
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.96
Porcentaje de pureza 98%